Learn More
HLA-E Antibody (HLAE/9468), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen HLA-E
Klon HLAE/9468
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30290746
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44604-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30289428
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-44604-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Description
Description
HLA-E Monoclonal antibody specifically detects HLA-E in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Specifications
Specifications
HLA-E
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DKFZp686P19218, EA1.2, EA2.1, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain E, HLA class I histocompatibility antigen, E alpha chain, HLA-6.2, HLAE, lymphocyte antigen, major histocompatibility complex, class I, E, MHC, MHC class I antigen E, MHC HLA-E alpha-1, MHC HLA-E alpha-2.1, QA1
Recombinant fragment (around aa1-150) of human HLA-E protein (Uniprot: P13747). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
HLAE/9468
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Adaptive Immunity, Asthma, Diabetes Research, Immunology
10 mM PBS with 0.05% BSA
3133
IgG2 κ
Protein A purified