Learn More
Epredia™ HM 325 Rotationsmikrotom
Artikelnummer. 15348501 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
E-Klingenhalter
ER-Klingenhalter
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15348501 ER-Klingenhalter 1 Stück
15340735 E-Klingenhalter 1 Packung
12052999 Nicht zutreffend 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15348501 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 902100ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15400.00 €
    12101.61 € / 1 Stück
    Sparen 3298.39 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie mit dem robusten Epredia™ HM 325 Rotationsmikrotom qualitativ hochwertige Paraffinschnitte bei manuellem Betrieb.
  • Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
  • Taste zum schnellen Abschneiden
  • Schnittzähler
  • Führungsschiene für den Messerhalter
  • Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
Bestellinformationen:
  • Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium (zusätzliche individuelle Abdeckplatten erhältlich)
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
  • 902100A enthält außerdem eine Universalkassettenklemme (715020S) und einen Einweg-Messerträger E (705800)
  • 902100ER enthält außerdem eine Universalkassettenklemme (715020S) und einen Einweg-Messerträger ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HM 325 Rotationsmikrotom ER-Paket
Produkttyp Rotationsmikrotom
Enthält ER-Klingenhalter
Tiefe (angloamerikanisch) 19 in.
Tiefe (metrisch) 49 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16,5 in.
Breite (metrisch) 42 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 51 lb.
Gewicht (metrisch) 23 kg