Learn More
Epredia™ HM 340E elektronisches Rotationsmikrotom
Artikelnummer. 10076358 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Rotationsmikrotom
Enthält:
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800)
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830).
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Enthält unitSize
10076358 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung 1 Stück
15350735 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800) 1 Packung
15370735 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830). 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10076358 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 905190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17642.66 €
    11850.40 € / 1 Stück
    Sparen 5792.26 €
    32% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das elektronische Epredia™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
Das elektronische Thermo Scientific™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
  • Schnelle, sichere und komfortable Bedienung
  • Wählbarer Rückzug
  • Probenzustellung (Probe bewegt sich in Richtung Messer)
  • Ausrichtungskopf
  • Führungsschiene
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Schnittdicke von 0,5 bis 100 μm
Bestellinformationen:
  • Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Rotationsmikrotom
Enthält Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,5 in.
Tiefe (metrisch) 52 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 62 lb.
Gewicht (metrisch) 28 kg