Learn More
Epredia™ HM 340E elektronisches Rotationsmikrotom
Artikelnummer. 15350735 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Rotationsmikrotom
Enthält:
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800)
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830).
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Enthält unitSize
15350735 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800) 1 Packung
10076358 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung 1 Stück
15370735 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830). 1 Packung
3 options
Artikelnummer. 15350735
Marke: Epredia™ 905190A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das elektronische Epredia™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
Das elektronische Thermo Scientific™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
  • Schnelle, sichere und komfortable Bedienung
  • Wählbarer Rückzug
  • Probenzustellung (Probe bewegt sich in Richtung Messer)
  • Ausrichtungskopf
  • Führungsschiene
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Schnittdicke von 0,5 bis 100 μm
Bestellinformationen:
  • Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Rotationsmikrotom
Enthält Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800)
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,5 in.
Tiefe (metrisch) 52 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 62 lb.
Gewicht (metrisch) 28 kg