Learn More
Epredia™ HM 340E elektronisches Rotationsmikrotom
Artikelnummer. 15370735 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Rotationsmikrotom
Enthält:
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800)
Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830).
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Enthält Packungsgröße
15370735 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830). 1 Packung
10076358 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung 1 Stück
15350735 Rotationsmikrotom Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger E (705800) 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15370735 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 905190ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15590.00 €
    14917.40 € / 1 Packungen
    Sparen 672.60 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das elektronische Epredia™ HM 340E Mikrotom wurde für Präzision und Stabilität entwickelt und gewährleistet hochwertige Schnittbänder sogar bei schwer zu schneidenden Paraffinschnitten. Es ist ein ergonomisches, elektronisches Rotationsmikrotom mit moderner Schrittmotor-Technologie für Präzision und Stabilität, das hervorragende Schnittergebnisse liefert.
  • Schnelle, sichere und komfortable Bedienung
  • Wählbarer Rückzug
  • Probenzustellung (Probe bewegt sich in Richtung Messer)
  • Ausrichtungskopf
  • Führungsschiene
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Schnittdicke von 0,5 bis 100 μm
Bestellinformationen:
  • Außer bei Bestellung im Paket muss der Klingenhalter/Messerhalter separat bestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Rotationsmikrotom
Enthält Standardwerkzeuge, Abdeckplatte aus gebürstetem Aluminium, Staubabdeckung, Bedienungsanleitung, Universalkassettenklemme (715020S) und Einweg-Klingenträger ER (705830).
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,5 in.
Tiefe (metrisch) 52 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 62 lb.
Gewicht (metrisch) 28 kg