Learn More
Thermo Scientific™ HM355 S Automatisches Mikrotom-Paket
Artikelnummer. 15370795 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Rotationsmikrotom
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15370795 Rotationsmikrotom 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15370795 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 905200STS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35162.14 €
    27577.74 € / 1 Packungen
    Sparen 7584.40 €
    21% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie mit dem Epredia™ HM 355S Automatik-Mikrotom selbst die größten Präparate in unerreichter Qualität.
Merkmale:
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Überwachung verschiedener Funktionen über ein Display, darunter Schnittgeschwindigkeit, Schnittzählung, Schnittdicke und Vorschub
  • Vier Betriebsarten (Einzel-, Intervall-, Multi- und Dauerbetrieb)
  • Durch die vom Bediener ausgewählte Schnittsektorsteuerung wird der Durchsatz maximiert, indem die Rückkehr in die Ausgangsposition schneller erfolgen kann als die optimierte Schneidebewegung
  • Manuelle und/oder Fußpedalsteuerung
  • Start durch doppeltes Antippen aktiviert den Schnittmotor
  • Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
  • Joy-Stick-Steuerung für Probenvorschub und -rücklauf
  • Die Notaus-Taste unterbricht sofort die Stromversorgung des Motors
  • Fünf Sprachen für die Anzeige von Befehlen verfügbar
  • Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
Vorteile:
  • Hervorragend geeignet für routinemäßige Paraffinschnitte und in Kunststoff eingebettete Proben
  • Erzeugt ermüdungsfrei qualitativ hochwertige Schnitte
  • Unübertroffene Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz der Ergebnisse
  • Sofortiges Umschalten zwischen Trimm- und Schnitteinstellungen mit unabhängig wählbaren Trimm- und Schnittgeschwindigkeiten
  • Gesteinsoption: Der Probenkopf fährt um einen festgelegten Betrag vor, um die Proben zu trimmen, ohne dass das Handrad vollständig gedreht werden muss.
  • Optionale Auswahl der Rückzugfunktion
  • Führungsschiene
Technische Daten:
  • Schnitthub: 72 mm
  • Gesamtvorschub der Probe: 28 mm
  • Maximale Schnittgeschwindigkeit: 400 mm/s
  • Bereich der Querschnittsdicke: 0,5-100 μm
  • Besatzdickenbereich: 5-500 μm
  • Einzugsbereich: 40 μm
  • Abschnittszähler: Standard
  • Abmessungen (T x B x H): 20,5 x 16 x 11 in. (52 x 41 x 28 cm)
  • Gewicht: 77 lb. (35 kg)
Beinhaltet:
  • Abschnittsübertragung System™ (STS ) (11321820)
  • Cool-Cut-Accessoire (12637886)
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Rotationsmikrotom
Enthält HM 355S Rotationsmikrotom
Rückzug 40 μm
Schnittzähler Standard
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm
Gesamtpräparatvorschub 28 mm
Trimmschnittauflösung 5 bis 500 μm
Länge Vertikalschnitt 72 mm
Schnittgeschwindigkeit 400 mm/s
Tiefe (angloamerikanisch) 20,5 in.
Tiefe (metrisch) 52 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Elektrische Anforderungen 115 V, 60 Hz
Frequenz 60 Hz
Spannung 115 V
Gewicht (angloamerikanisch) 77 lb
Gewicht (metrisch) 35 kg