Learn More
Epredia™ HM 355S automatisches Mikrotom
Schneiden Sie mit dem Epredia™ HM 355S Automatik-Mikrotom selbst die größten Präparate in unerreichter Qualität.
Marke:  Epredia™ 905200A
Artikelnummer. 15380735
  • 22275.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Schneiden Sie mit dem Thermo Scientific™ HM 355S Automatik-Mikrotom selbst die größten Präparate in unerreichter Qualität. Ausgelegt für alle Anwendungen von Paraffin- und harten Proben in Medizin-, Forschungs- und Industrielabors.
Eigenschaften:
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Überwachung verschiedener Funktionen über ein Display, darunter Schnittgeschwindigkeit, Schnittzählung, Schnittdicke und Vorschub
  • Vier Betriebsarten (Einzel-, Intervall-, Multi- und Dauerbetrieb)
  • Durch die vom Bediener ausgewählte Schnittsektorsteuerung wird der Durchsatz maximiert, indem die Rückkehr in die Ausgangsposition schneller erfolgen kann als die optimierte Schneidebewegung
  • Manuelle und/oder Fußpedalsteuerung
  • Start durch doppeltes Antippen aktiviert den Schnittmotor
  • Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
  • Joy-Stick-Steuerung für Probenvorschub und -rücklauf
  • Die Notaus-Taste unterbricht sofort die Stromversorgung des Motors
  • Fünf Sprachen für die Anzeige von Befehlen verfügbar
  • Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
Vorteile:
  • Hervorragend geeignet für routinemäßige Paraffinschnitte und in Kunststoff eingebettete Proben
  • Erzeugt ermüdungsfrei qualitativ hochwertige Schnitte
  • Unübertroffene Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz der Ergebnisse
  • Sofortiges Umschalten zwischen Trimm- und Schnitteinstellungen mit unabhängig wählbaren Trimm- und Schnittgeschwindigkeiten
  • Rock-Option: Vorschub des Präparatekopfs um einen festgelegten Wert, um kleine Präparate ohne vollständige Drehungen des Handrads zu trimmen
  • Optionale Auswahl der Rückzugfunktion
  • Führungsschiene
Technische Daten:
  • Schneidehub: 72 mm
  • Gesamtpräparatvorschub: 28 mm
  • Maximale Schneidgeschwindigkeit: 400 mm/s
  • Schnittdickenbereich 0,5 bis 100 μm
  • Trimmdickenbereich: 5 bis 500 μm
  • Rückzugsbereich: 40 μm
  • Schnittzähler: Standard
  • Abmessungen (T x B x H): 52 x 41 x 28 cm (20,5 x 16 x 11 in.)
  • Gewicht: 77 lb. (35 kg)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
  • 905200 enthält nur Mikrotom
  • 905200 A enthält Mikrotom, Universalkassettenklemme (715020S), Einweg-Messerträger E (705800)
  • 905200ER enthält Mikrotom, Universalkassettenklemme (715020S), Einweg-Messerträger ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HM 355S Rotationsmikrotom-Paket
Einweg-Klingenträger E, Universalkassettenklemme
Standard
28mm
72mm
20,5 in.
11 in.
16 in.
115V / 60Hz
115V
35kg
RZB-Automatik;
40 µm
0,5 bis 100 µm
5 bis 500 µm
400mm/s
52cm
28cm
41cm
60Hz
77 lb.