Learn More
Epredia™ HM 355S automatisches Mikrotom
Artikelnummer. 15390735 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Einweg-Klingenträger ER, Universalkassettenklemme
Ohne Klemme und Klingenträger
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15390735 Einweg-Klingenträger ER, Universalkassettenklemme 1 Packung
10862110 Ohne Klemme und Klingenträger 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15390735 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 905200ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26619.32 €
    23163.97 € / 1 Packungen
    Sparen 3455.35 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie mit dem Epredia™ HM 355S Automatik-Mikrotom selbst die größten Präparate in unerreichter Qualität.
Eigenschaften:
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Überwachung verschiedener Funktionen über ein Display, darunter Schnittgeschwindigkeit, Schnittzählung, Schnittdicke und Vorschub
  • Vier Betriebsarten (Einzel-, Intervall-, Multi- und Dauerbetrieb)
  • Durch die vom Bediener ausgewählte Schnittsektorsteuerung wird der Durchsatz maximiert, indem die Rückkehr in die Ausgangsposition schneller erfolgen kann als die optimierte Schneidebewegung
  • Manuelle und/oder Fußpedalsteuerung
  • Start durch doppeltes Antippen aktiviert den Schnittmotor
  • Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
  • Joy-Stick-Steuerung für Probenvorschub und -rücklauf
  • Die Notaus-Taste unterbricht sofort die Stromversorgung des Motors
  • Fünf Sprachen für die Anzeige von Befehlen verfügbar
  • Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
Vorteile:
  • Hervorragend geeignet für routinemäßige Paraffinschnitte und in Kunststoff eingebettete Proben
  • Erzeugt ermüdungsfrei qualitativ hochwertige Schnitte
  • Unübertroffene Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz der Ergebnisse
  • Sofortiges Umschalten zwischen Trimm- und Schnitteinstellungen mit unabhängig wählbaren Trimm- und Schnittgeschwindigkeiten
  • Rock-Option: Vorschub des Präparatekopfs um einen festgelegten Wert, um kleine Präparate ohne vollständige Drehungen des Handrads zu trimmen
  • Optionale Auswahl der Rückzugfunktion
  • Führungsschiene
Technische Daten:
  • Schneidehub: 72 mm
  • Gesamtpräparatvorschub: 28 mm
  • Maximale Schneidgeschwindigkeit: 400 mm/s
  • Schnittdickenbereich 0,5 bis 100 μm
  • Trimmdickenbereich: 5 bis 500 μm
  • Rückzugsbereich: 40 μm
  • Schnittzähler: Standard
  • Abmessungen (T x B x H): 52 x 41 x 28 cm (20,5 x 16 x 11 in.)
  • Gewicht: 77 lb. (35 kg)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
  • 905200 enthält nur Mikrotom
  • 905200 A enthält Mikrotom, Universalkassettenklemme (715020S), Einweg-Messerträger E (705800)
  • 905200ER enthält Mikrotom, Universalkassettenklemme (715020S), Einweg-Messerträger ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HM 355S Rotationsmikrotom-Paket
Produkttyp RZB-Automatik;
Enthält Einweg-Klingenträger ER, Universalkassettenklemme
Rückzug 40 μm
Schnittzähler Standard
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm
Gesamtpräparatvorschub 28 mm
Trimmschnittauflösung 5 bis 500 μm
Länge Vertikalschnitt 72 mm
Schnittgeschwindigkeit 400 mm/s
Tiefe (angloamerikanisch) 20,5 in.
Tiefe (metrisch) 52 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Elektrische Anforderungen 115 V, 60 Hz
Frequenz 60 Hz
Spannung 115 V
Gewicht (angloamerikanisch) 77 lb.
Gewicht (metrisch) 35 kg