Learn More
Epredia™ HM 355S automatisches Mikrotom
Artikelnummer. p-4529952 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Enthält:
Einweg-Klingenträger ER, Universalkassettenklemme
Ohne Klemme und Klingenträger
Packungsgröße:
1 Packung
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10862110 Ohne Klemme und Klingenträger 1 Stück
15390735 Einweg-Klingenträger ER, Universalkassettenklemme 1 Packung
2 options
Artikelnummer. 10862110
Marke: Epredia™ 905200
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie mit dem Epredia™ HM 355S Automatik-Mikrotom selbst die größten Präparate in unerreichter Qualität.
Schneiden Sie mit dem Thermo Scientific™ HM 355S Automatik-Mikrotom selbst die größten Präparate in unerreichter Qualität. Ausgelegt für alle Anwendungen von Paraffin- und harten Proben in Medizin-, Forschungs- und Industrielabors.
Eigenschaften:
  • Menügesteuertes Bedienfeld kann von beiden Seiten des Instruments aus bedient werden
  • Überwachung verschiedener Funktionen über ein Display, darunter Schnittgeschwindigkeit, Schnittzählung, Schnittdicke und Vorschub
  • Vier Betriebsarten (Einzel-, Intervall-, Multi- und Dauerbetrieb)
  • Durch die vom Bediener ausgewählte Schnittsektorsteuerung wird der Durchsatz maximiert, indem die Rückkehr in die Ausgangsposition schneller erfolgen kann als die optimierte Schneidebewegung
  • Manuelle und/oder Fußpedalsteuerung
  • Start durch doppeltes Antippen aktiviert den Schnittmotor
  • Einhändiger Kopf mit Nullausrichtung
  • Joy-Stick-Steuerung für Probenvorschub und -rücklauf
  • Die Notaus-Taste unterbricht sofort die Stromversorgung des Motors
  • Fünf Sprachen für die Anzeige von Befehlen verfügbar
  • Die große, leicht zu reinigende Abfallschale reicht bis unter den Klingenhalter
Vorteile:
  • Hervorragend geeignet für routinemäßige Paraffinschnitte und in Kunststoff eingebettete Proben
  • Erzeugt ermüdungsfrei qualitativ hochwertige Schnitte
  • Unübertroffene Sicherheit, Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz der Ergebnisse
  • Sofortiges Umschalten zwischen Trimm- und Schnitteinstellungen mit unabhängig wählbaren Trimm- und Schnittgeschwindigkeiten
  • Rock-Option: Vorschub des Präparatekopfs um einen festgelegten Wert, um kleine Präparate ohne vollständige Drehungen des Handrads zu trimmen
  • Optionale Auswahl der Rückzugfunktion
  • Führungsschiene
Technische Daten:
  • Schneidehub: 72 mm
  • Gesamtpräparatvorschub: 28 mm
  • Maximale Schneidgeschwindigkeit: 400 mm/s
  • Schnittdickenbereich 0,5 bis 100 μm
  • Trimmdickenbereich: 5 bis 500 μm
  • Rückzugsbereich: 40 μm
  • Schnittzähler: Standard
  • Abmessungen (T x B x H): 52 x 41 x 28 cm (20,5 x 16 x 11 in.)
  • Gewicht: 77 lb. (35 kg)
Im Lieferumfang enthalten:
  • Standardwerkzeuge
  • Gebürstete Aluminiumdeckplatte
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
  • 905200 enthält nur Mikrotom
  • 905200 A enthält Mikrotom, Universalkassettenklemme (715020S), Einweg-Messerträger E (705800)
  • 905200ER enthält Mikrotom, Universalkassettenklemme (715020S), Einweg-Messerträger ER (705830)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung HM 355S Rotationsmikrotom
Produkttyp RZB-Automatik;
Enthält Ohne Klemme und Klingenträger
Rückzug 40 μm
Schnittzähler Standard
Sektionsbereich 0,5 bis 100 μm
Gesamtpräparatvorschub 28 mm
Trimmschnittauflösung 5 bis 500 μm
Länge Vertikalschnitt 72 mm
Schnittgeschwindigkeit 400 mm/s
Tiefe (angloamerikanisch) 20,5 in.
Tiefe (metrisch) 52 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 28 cm
Breite (angloamerikanisch) 16 in.
Breite (metrisch) 41 cm
Elektrische Anforderungen 115 V, 60 Hz
Frequenz 60 Hz
Spannung 115 V
Gewicht (angloamerikanisch) 77 lb.
Gewicht (metrisch) 35 kg