Learn More
Epredia™ HM 430 Schlittenmikrotom
Artikelnummer. 12062999 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
HM 430 Schlittenmikrotom Stahl-Messerhalter, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung
HM 430 Schlittenmikrotom, Messerhalter aus Stahl, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
12062999 HM 430 Schlittenmikrotom, Messerhalter aus Stahl, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung 1 Stück
15701058 HM 430 Schlittenmikrotom Stahl-Messerhalter, Staubschutzhaube, Bedienungsanleitung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12062999 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12709.79 €
    6962.29 € / 1 Stück
    Sparen 5747.50 €
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen Sie für einen schnellen, bequemen und ermüdungsfreien Betrieb mit den automatischen oder manuellen Feinschnitt-Einstellungen des Epredia™ HM 430 Schlittenmikrotoms.
Ausgezeichnete Schnittoptionen:
  • Messerhalter mit integriertem, beweglichem Messerschutz
  • Der Messerhalter gleitet auf wartungs- und spielfreien Kreuzrollenführungen.
  • Ergonomischer Griff zum Bewegen des Messerträgers Horizontale Länge der Messerbewegung Kann entsprechend der Größe des ausgewählt werden Probe, um den automatischen Probenvorschub zu aktivieren
Eigenschaften:
  • Verwendung für Paraffin- und Gefrierschnitte in biologischen, botanischen und materialwissenschaftlichen Anwendungen
  • Einfache Auswahl der manuellen oder automatischen Vorverstellung
  • Integrierte abnehmbare Schnittabfallwanne
  • Feinausrichtung der Probe auf der x- und y-Achse
Im Lieferumfang enthalten:
  • Staubschutzhaube
  • Bedienungsanleitung
Erfordert:
  • Standard-Probenklammer (715480), separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schlittenmikrotom
Enthält HM 430 Schlittenmikrotom, Messerhalter aus Stahl, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung
Sektionsbereich 1 bis 60 μm
Probengröße 80 x 60 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,9 in.
Tiefe (metrisch) 48 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,2 in.
Breite (metrisch) 31 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 57 lb.
Gewicht (metrisch) 26 kg