Learn More
Epredia™ HM 450 Schlittenmikrotom
Artikelnummer. 12072999 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Schlittenmikrotom
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
12072999 Schlittenmikrotom
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12072999 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 910020
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneiden Sie Paraffin- und Gefrierschnitte in biologischen, botanischen und materialwissenschaftlichen Anwendungen mit dem Epredia™ HM 450 Schlittenmikrotom.
Eigenschaften:
  • Die Technologie mit schrittweisem Motorvortrieb sorgt für präzisen, genauen Präparatevorschub
  • Die Trimmfunktion sorgt für ein präzises Zuschneiden des Blocks vor dem Schneiden
  • Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht die Programmierung der Einstellungen und Schneideparameter
  • Wichtige Informationen zum Schneiden, einschließlich Schnittzähler, Schrittsumme, verbleibender Präparatedurchlauf und Speicherfunktion der Präparatposition, werden gespeichert
  • Feinausrichtung der Präparate auf der X/Y-Achse
  • Messerträger gleitet entlang eines wartungsfreien Präzisions-Kreuz-Rollenlagersystems
  • Speicherfunktion für zeitsparenden Präparatevorschub zum Messer
  • Ergonomischer Griff für Bewegung des Messerträgers
Mehrere Einstellungs-Optionen:
  • Automatisches oder manuelles Schneiden
  • Rückzug (kann ausgeschaltet werden)
  • Drei verschiedene Geschwindigkeitseinstellungen für motorisierte Grobzufuhr
Lieferumfang:
  • Integrierte abnehmbare Abfallmulde
  • Messerhalter mit integriertem, beweglichen Messerschutz
  • Staubschutzhülle
  • Bedienungsanleitung
Erfordert:
  • Standard Probenklammer (715480), separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schlittenmikrotom
Enthält HM 450 Schlittenmikrotom, Messerhalter aus Stahl, Staubschutzhülle, Bedienungsanleitung
Sektionsbereich 1 bis 60 μm
Probengröße 80 x 60 mm; spezielles Gestell bietet bis zu 155 x 90 mm Platz
Tiefe (angloamerikanisch) 18,9 in.
Tiefe (metrisch) 48 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Gewicht (angloamerikanisch) 57 lb.
Gewicht (metrisch) 26 kg