Learn More
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter
Artikelnummer. 12013109 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Kryostat Klingenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte):
Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550
Microm HM 560 Kryostat
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12013109 Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550 -
12053079 Kryostat Klingenhalter Microm HM 560 Kryostat 1 Stück
12023109 Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550 1 Stück
12053109 Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550 1 Stück
12063109 Kryostat Klingenhalter Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12013109 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 705460
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie Epredia™ HM 525 NX Klingenhalter mit HM 525 NX und anderen Epredia™ Kryostaten.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 Klingenträger für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
Standard-Messerträger:
  • Zum Einsetzen von Standardmessern mit Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf der Präzisions-Schwalbenschwanzführungen mit Schnellspannsystem horizontal verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EC für Einwegklingen:
  • Zum Einsetzen von Klingen mit hohem und niedrigem Profil und zur Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf Präzisions-Schwalbenschwanzführung mit Schnellspannplatte verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EV für Einwegklingen:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Magnetischer Einweg-Messerträger MV:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kryostat Klingenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550