Learn More
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter
Artikelnummer. 12053109 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Kryostat Klingenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte):
Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550
Microm HM 560 Kryostat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12053109
Marke: Epredia™ 705580
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Epredia™ HM 525 NX Klingenhalter mit HM 525 NX und anderen Epredia™ Kryostaten.
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 Klingenträger für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
Standard-Messerträger:
  • Zum Einsetzen von Standardmessern mit Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf der Präzisions-Schwalbenschwanzführungen mit Schnellspannsystem horizontal verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EC für Einwegklingen:
  • Zum Einsetzen von Klingen mit hohem und niedrigem Profil und zur Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf Präzisions-Schwalbenschwanzführung mit Schnellspannplatte verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EV für Einwegklingen:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Magnetischer Einweg-Messerträger MV:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kryostat Klingenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550