Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 Klingenträger für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
Standard-Messerträger:
- Zum Einsetzen von Standardmessern mit Einstellung des Abstandswinkels
- Kann auf der Präzisions-Schwalbenschwanzführungen mit Schnellspannsystem horizontal verschoben werden
- Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EC für Einwegklingen:
- Zum Einsetzen von Klingen mit hohem und niedrigem Profil und zur Einstellung des Abstandswinkels
- Kann auf Präzisions-Schwalbenschwanzführung mit Schnellspannplatte verschoben werden
- Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EV für Einwegklingen:
- Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
- Zum Einsetzen von Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil
- Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
- Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Magnetischer Einweg-Messerträger MV:
- Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
- Zum Einsetzen von Einwegklingen
- Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
- Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kryostat Klingenhalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550 |