Learn More
Epredia™ Zubehör für HM650V Vibratome
Artikelnummer. 12883123 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Cyanacrylat Klebstoff
Microtome Klingenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12883123 Microtome Klingenhalter 1 Stück
10434150 Cyanacrylat Klebstoff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12883123 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 419150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 €
    67.71 € / 1 Stück
    Sparen 368.29 €
    84% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standard-Pufferschale
  • Hält die Träger mit einem Magneten in Position
  • Füllen Sie die Schale mit allen wasserbasierten Puffern und Lösungen
Kühlelement für Pufferlösung
  • Vorgekühlt in der Standard-Pufferschale zum Kühlen von Gewebe verwenden
  • Gefroren zusammen mit Pufferlösung verwenden, um zu verhindern, dass sich die gefrorene Pufferlösung aufbläht
Großfeld-Lupe
  • Vergrößerung 2.5 x
  • Für optimale Sichtposition bewegen, schwenken und verschieben
  • Inklusive Adapter und Beleuchtung
StemiScope™ mit Optik und Befestigung
  • Okulare: 10 X
  • Zusätzliche Linse: 0.63 X
  • Vergrößerungsbereich: 4.1 bis 31.5X
  • Mikroskopadapter für die gewinkelte Ansicht der Probe
  • Horizontale Ansicht und vertikaler Antriebs- und Schwenkmechanismus
Lichtleiter mit Schwanenhals
  • 3.5 mm-Faserbündel
  • Lichtleiter mit Schwanenhals: 50 mm Länge
  • Flexible Lichtführung: 750 mm Länge
  • Hohe Lichtintensität
  • Mit Adapter für KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Microtome Klingenhalter