Learn More
Epredia™ HM525 NX Kryostat
Artikelnummer. 15193049 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
HM525 NX Cryostat 220-240V
HM525 NX UV Cryostat 220-240V
Spannung:
220/240 V
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Spannung Frequenz Packungsgröße
15193049 HM525 NX Cryostat 220-240V 220/240 V 50 Hz 1 Stück
15183049 HM525 NX UV Cryostat 220-240V 220/240 V 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15193049 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 956650
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liefern Sie qualitativ hochwertige Routine-Ergebnisse bequem und effizient mit dem Epredia™ Microm HM525 NX Kryostat, einem Hochleistungskryostat für Routineanwendungen.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
  • Mechanische Handradverriegelung
  • Optionale UV-Desinfektion
  • Automatischer Probenrückzug bei Rückhub
  • Touchscreen-Bedienung mit intuitiver Software für mehrere Anwender
Funktionen der Kryokammer
  • Kammerkühlung auf -35°C
  • 27 Tiefkühlleisten-Aufbewahrungspositionen einschließlich 4 Schnellgefrierpositionen
  • Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät kühlt schnell auf -57°C ±3°C
  • Programmierbare und sofortige Abtauoptionen
Mikrotom-Funktionen
  • Manuelles, leichtläufiges Schwungrad
  • Schnittdicke von 1μm bis 500μm
  • Speicherfunktion für schnelles Vorrücken und Positionieren von Proben
  • Vertikale Hublänge von 60mm; 28mm horizontaler Vorschubbereich
  • 40μm Probenrückzug bei Rückhub
  • XY-Probenausrichtung mit 360° Z-Achsendrehung
Im Lieferumfang enthalten: Sechs Probenhalter (30 mm), Gefriermittel (118 ml), Kryostat-Öl (118 ml), Schnittabfallwanne, Pinsel für Gewebereste, Pinsel zur Schnittabnahme, Werkzeuge und Bedienungsanleitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp HM525 NX Cryostat 220-240V
Zertifizierung/Konformität CSA, CE
Abtauen Programmierbar/Unmittelbar
Sektionsbereich 5 bis 500 μm
Trimmschnittauflösung 5 bis 30 μm in 5 μm-Schritten; 30 bis 100 μm in 10 μm-Schritten; 100 bis 200 μm in 20 μm-Schritten; 200 bis 500 μm in 50 μm-Schritten
Tiefe (angloamerikanisch) 25,19 in.
Tiefe (metrisch) 760 mm
Höhe (angloamerikanisch) 45,3 in.
Höhe (metrisch) 1150 mm
Breite (angloamerikanisch) 29,9 in.
Kammertemperatur -35 °C +/-3 °C Max. bei +20 °C Raumtemperatur
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Frequenz 50 Hz
Spannung 220/240 V
Gewicht (angloamerikanisch) 315,2 lb.
Gewicht (metrisch) 143 kg