Learn More
Epredia™ HM525 NX Kryostat
Artikelnummer. p-6069723 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
HM525 NX Cryostat 220-240V
HM525 NX UV Cryostat 220-240V
Spannung:
220/240 V
Frequenz:
50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15193049
Marke: Epredia™ 956650
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Liefern Sie qualitativ hochwertige Routine-Ergebnisse bequem und effizient mit dem Epredia™ Microm HM525 NX Kryostat, einem Hochleistungskryostat für Routineanwendungen.
Liefern Sie qualitativ hochwertige Routine-Ergebnisse bequem und effizient mit dem Thermo Scientific™ HM525 NX Kryostat, einem Hochleistungskryostat für Routineanwendungen mit intuitiver Software und Touchscreen für einen einfachen, effizienten Betrieb. Der HM525 NX Kryostat vereint die bewährte Bedienung und Zuverlässigkeit des HM525 Kryostats und das neue ergonomische Design und die neue intuitive Schnittstelle der Thermo Scientific Kryostate der NX Serie.
Ergonomisches Design/Sicherheitsfunktionen
  • Mechanische Handradverriegelung
  • Optionale UV-Desinfektion
  • Automatischer Probenrückzug bei Rückhub
  • Touchscreen-Bedienung mit intuitiver Software für mehrere Anwender
Funktionen der Kryokammer
  • Kammerkühlung auf -35°C
  • 27 Tiefkühlleisten-Aufbewahrungspositionen einschließlich 4 Schnellgefrierpositionen
  • Integriertes Peltier-Schnellgefriergerät kühlt schnell auf -57°C ±3°C
  • Programmierbare und sofortige Abtauoptionen
Mikrotom-Funktionen
  • Manuelles, leichtläufiges Schwungrad
  • Schnittdicke von 1μm bis 500μm
  • Speicherfunktion für schnelles Vorrücken und Positionieren von Proben
  • Vertikale Hublänge von 60mm; 28mm horizontaler Vorschubbereich
  • 40μm Probenrückzug bei Rückhub
  • XY-Probenausrichtung mit 360° Z-Achsendrehung
Im Lieferumfang enthalten: Sechs Probenhalter (30 mm), Gefriermittel (118 ml), Kryostat-Öl (118 ml), Schnittabfallwanne, Pinsel für Gewebereste, Pinsel zur Schnittabnahme, Werkzeuge und Bedienungsanleitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp HM525 NX Cryostat 220-240V
Zertifizierung/Konformität CSA, CE
Abtauen Programmierbar/Unmittelbar
Sektionsbereich 5 bis 500 μm
Trimmschnittauflösung 5 bis 30 μm in 5 μm-Schritten; 30 bis 100 μm in 10 μm-Schritten; 100 bis 200 μm in 20 μm-Schritten; 200 bis 500 μm in 50 μm-Schritten
Tiefe (angloamerikanisch) 25,19 in.
Tiefe (metrisch) 760 mm
Höhe (angloamerikanisch) 45,3 in.
Höhe (metrisch) 1150 mm
Breite (angloamerikanisch) 29,9 in.
Kammertemperatur -35 °C +/-3 °C Max. bei +20 °C Raumtemperatur
Elektrische Anforderungen 230 V/50 Hz
Frequenz 50 Hz
Spannung 220/240 V
Gewicht (angloamerikanisch) 315,2 lb.
Gewicht (metrisch) 143 kg