Learn More
HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0259) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30297159 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30297159 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30297159
Marke: Novus Biologicals NBP343943
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry,KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HMG-CoA Reductase/HMGCR
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0259
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung Lyophilized in 5% Trehalose.
Gen-Alias 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3156
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a