missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0259) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61616CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Spezifikation
| HMG-CoA Reductase/HMGCR | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 3156 | |
| Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| CL0259 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur