missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0260) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HMG-CoA Reductase/HMGCR |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL0260 |
| Konjugat | Alexa Fluor 700 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?