missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMG-CoA Reductase/HMGCR Antibody (CL0260) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61617MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HMG-CoA Reductase/HMGCR Monoclonal antibody specifically detects HMG-CoA Reductase/HMGCR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
Spezifikation
| HMG-CoA Reductase/HMGCR | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (NADPH), 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase, EC 1.1.1, EC 1.1.1.34, HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl-CoA reductase, LDLCQ3 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04035, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 3156 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| CL0260 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?