missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMGB1/HMG-1 Antibody (1F3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-25148AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HMGB1/HMG-1 Monoclonal specifically detects HMGB1/HMG-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| HMGB1/HMG-1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| HMGB1 | |
| Full length recombinant human HMGB1 protein expressed in and purified form E. coli. [UniProt# P09429] | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 1F3 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Amphoterin, high mobility group box 1, High mobility group protein 1, high mobility group protein B1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1, HMG-1, HMG1DKFZp686A04236, HMG3, SBP-1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| 3146 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur