missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HMGCR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7205366 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16841794 20 μL 20 Mikroliter
16831794 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16841794

Marke: Proteintech 135331AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HMG-CoA reductase is the rate-limiting enzyme for cholesterol synthesis and is regulated via a negative feedback mechanism mediated by sterols and non-sterol metabolites derived from mevalonate, the product of the reaction catalyzed by reductase. Normally in mammalian cells this enzyme is suppressed by cholesterol derived from the internalization and degradation of low density lipoprotein via the LDL receptor. Competitive inhibitors of the reductase induce the expression of LDL receptors in the liver, which in turn increases the catabolism of plasma LDL and lowers the plasma concentration of cholesterol, an important determit of atherosclerosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Spezifikation

Antigen HMGCR
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.23 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen HMGCR
Gen-Zugriffsnummer P04035, P51639, Q01237
Gen-Alias HMG CoA reductase, HMGCR
Gensymbole HMGCR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HMGCR Fusion Protein Ag4444
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15357, 25675, 3156
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.