Learn More
Invitrogen™ HMX3 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA567060
Beschreibung
Immunogen sequence: GFALSQVGDLA FPRFEIPAQR FALPAHYLER SPAWWYPYTL TP Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 100%, rat 100%.
Hmx3 is a transcription factor involved in specification of neuronal cell types and which is required for inner ear and hypothalamus development. This protein binds to the 5'-CAAGTG-3' core sequence. It controls semicircular canal formation in the inner ear and is also required for hypothalamic/pituitary axis of the CNS.
Spezifikation
| HMX3 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| HMX3 | |
| H6 family homeobox 3; H6 family homeobox 3a; H6 homeo box 3; H6 homeobox 3; hmx3; hmx3a; homeo box (H6 family) 3; homeobox (H6 family) 3; homeobox protein H6 family member 3; Homeobox protein HMX3; homeobox protein HMX3; LOW QUALITY PROTEIN: homeobox protein HMX3; homeobox protein Nkx-5.1; Nkx5.1; Nkx-5.1; Nkx5-1; RGD1559927; transcription factor; zgc:109845 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 340784 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| A6NHT5 | |
| HMX3 | |
| Recombinant Human HMX3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107701). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.