missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HMX3 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18214224 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18214224 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18214224

Marke: Novus Biologicals™ NBP257441PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human HMX3. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GFALSQVGDLAFPRFEIPAQRFALPAHYLERSPAWWYPYTLTP The HMX3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The HMX3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 340784
Reinigungsverfahren >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Gebräuchliche Bezeichnung HMX3 Recombinant Protein Antigen
Inhalt und Lagerung Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gen-Alias H6 family homeobox 3, homeo box (H6 family) 3, homeobox (H6 family) 3, Homeobox protein H6 family member 3, homeobox protein HMX3, Homeobox protein Nkx-5.1, NKX5.1, NKX-5.1, NKX5-1
Gensymbol HMX3
Markertyp Unmarkiert
Produkttyp Recombinant Protein Antigen
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Quelle E. coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-53166. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.