Learn More
HNMT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16889233 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16889233 150 μL 150 Mikroliter
16899233 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16889233
Marke: Proteintech 118741AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
In mammals, histamine is metabolized by two major pathways: N(tau)-methylation via histamine N-methyltransferase and oxidative deamination via diamine oxidase. HNMT is the first enzyme which is found in the cytosol and uses S-adenosyl-L-methionine as the methyl donor. In the mammalian brain, the neurotransmitter activity of histamine is controlled by N(tau)-methylation as diamine oxidase is not found in the central nervous system. A common genetic polymorphism affects the activity levels of this gene product in red blood cells.
Spezifikation
Antigen HNMT
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen HNMT
Gen-Zugriffsnummer P50135, Q01984, Q91VF2
Gen-Alias histamine N methyltransferase, HMT, HNMT, HNMT S1, HNMT S2
Gensymbole HNMT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HNMT Fusion Protein Ag2462
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140483, 3176, 81676
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG