missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HO-1/HMOX1/HSP32 Antibody (CL11661) [HRP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30300774 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30300774 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30300774

Marke: Novus Biologicals NBP321199H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HO-1/HMOX1/HSP32 Monoclonal antibody specifically detects HO-1/HMOX1/HSP32 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HO-1/HMOX1/HSP32
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11661
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bK286B10, EC 1.14.99.3, heat shock protein, 32-kD, heme oxygenase (decycling) 1, HO, HO1, HO-1heme oxygenase 1, HSP32
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P09601, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3162
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.