missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HO-1/HMOX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16867253 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16867253 150 μL 150 Mikroliter
16877253 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16867253

Marke: Proteintech 107011AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Heme oxygenase (HO) is a microsomal enzyme that catalyzes the oxidation of heme to the antioxidant molecules, biliverdin and carbon monoxide. HO consists of two homologous isozymes, an inducible HO-1 and a constitutively expressed HO-2. HO-1 is induced by a wide variety of stimuli including conditions of oxidative stress, inflammatory agents, transforming growth factor beta and heat shock. The increase in expression of HO-1 is thought to be a cellular defense mechanism against oxidative stress since elevated HO could eventually generate more bilirubin, an anti-oxidant.

Spezifikation

Antigen HO-1/HMOX1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.39 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen HMOX1
Gen-Zugriffsnummer P06762, P09601, P14901
Gen-Alias bK286B10, heme oxygenase (decycling) 1, Heme oxygenase 1, HMOX1, HO, HO 1, HO1, HSP32
Gensymbole HMOX1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HO-1/HMOX1 Fusion Protein Ag1190
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15368, 24451, 3162
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.