Learn More
Abnova™ Hoechst 33342
Artikelnummer. 16082408
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. 16082408
Marke: Abnova™ U0334.10mL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hoechst 33342 Nukleinsäure-Farbstoff ist eine beliebte zelldurchlässige nukleäre Gegenfärbung mit einer blauen Fluoreszenz bei Anbindung an dsDNA.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 6 °C und vor Licht geschützt lagern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellfärbung
Produkttyp Protein
Menge 10 ml
Form Flüssig