Learn More
Hoefer™ Luftgekühltes vertikales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 12865836
Click to view available options
Spannung:
500 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12865836
Marke: Hoefer™ SE400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Untere Pufferkammer und Gießstativ auf Nivellierbasis, obere Pufferkammer, Deckel mit Kabeln, zwei 18 x 16 cm-Glasplatten, zwei 16 cm-Klemmeinheiten, zwei Nocken, Geldichtung.
Kompakte, robuste und wirtschaftliche Einheit, ideal für Schulungslabore mit mehreren Anwendern
Diese luftgekühlte, kostengünstige Einheit eignet sich ideal für Schülerlabore und für Labore, die viele Einheiten benötigen. Außerdem kann man günstig Gele unter unterschiedlichen Bedingungen laufen lassen, wenn die Temperaturregelung nicht entscheidend ist.
  • Stabilere vertikale Platten-Geleinheit
  • Ein 18 x 16 cm-Gel oder zwei gleichzeitig mit dem zusätzlich erhältlichen Club Sandwich Kit
  • Problemlose Einrichtung und Betrieb; sicher
  • Präzisionsgeformte Teile, leicht zusammenfügbar
  • Zusammenstellen von Gel-Sandwiches innerhalb von zwei Minuten
  • Sandwiches versiegeln auslaufsicher ohne Klebeband oder Fett im integrierten Gießstativ
  • Speziell entwickelter Sicherheitsdeckel verhindert versehentlichen Kontakt mit Puffer
  • Robuste, spritzgegossene Bauweise für lange Lebensdauer des Geräts
  • Platten, Klammern, Distanzstücke und Kämme sind mit dem SE600-Zubehör austauschbar
  • Funktion Club Sandwich spart Platz und Geld; mit einer speziellen Trennplatte können zwei 18 x 16 cm-Gele gleichzeitig verwendet werden
  • Kämme und Distanzstücke separat erhältlich
  • Plattengröße: 18 x 16 cm
  • Distanzstücke: 0.75, 1.0 und 1.5 mm
  • Maximale Leistungseinstellungen: 500 V, 60 mA und 20 W
  • Abmessungen: 28 x 24 x 13 cm (10 x 9.4 x 5 in.)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer/Gießständer mit Nivellierungsfuß mit Hochspannungskabeln, obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Elektroden, Glasplatten, Klemmenbaugruppen, Nocken, geschlitzte Dichtung für obere Pufferkammer, Wasserwaage, laminierte Dichtung für Gießstand, Spacer Mate-Ausrichtungsschablone, Wonder Wedge Plattentrenner, Geldichtung
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15° bis 30 °C
Puffervolumen (angloamerikanisch) 3.66 oz.
Puffervolumen (metrisch) 700 ml
Breite (angloamerikanisch) 9.44 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.08 Zoll
Breite (metrisch) 24 cm
Breite (metrisch) Gel 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11.02 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Gel 6.29 Zoll
Höhe (metrisch) 28 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 5.9 in.
Tiefe (metrisch) 15 cm
Spannung 500 V
Wirkleistung 20 W
Stromstärke 60 mA