Learn More
Beskrivning
- Für Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Länge (metrisch) | 14.5 cm |
| Breite (metrisch) | 21.5 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TE42 oder TE62 Tank Blotting-Einheit |
| Format | Blatt |
| Material | Zellulose |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?