Learn More
Hoefer™ Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE Vertikale Elektrophorese-Einheiten
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 1 Referenz
10
15
18
5
9
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0,1 cm
0.1 cm
0,15 cm
0.15 cm
Volumen (metrisch) Well:
120 μl/mm
13 μl/mm
19.5 μl/mm
2.2 μl/mm
2.9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5.8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7.2 μl/mm
9,8 μl/mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
- Leicht
- Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem |
| Typ | Kamm |
| Material | PTFE |
| Anzahl Wells | 1 präparativ, 1 Referenz |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.05 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,15 cm |
| Volumen (metrisch) Well | 120 μl/mm |
| Breite (angloamerikanisch) Well | 2.6 Zoll |
| Breite (metrisch) Well | 6,8 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.51 in. |
| Mehr anzeigen |