Learn More
Hoefer™ Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE Vertikale Elektrophorese-Einheiten
Artikelnummer. 12019847
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 1 Referenz
10
15
18
5
9
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0,1 cm
0.1 cm
0,15 cm
0.15 cm
Volumen (metrisch) Well:
120 μl/mm
13 μl/mm
19.5 μl/mm
2.2 μl/mm
2.9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5.8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7.2 μl/mm
9,8 μl/mm
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Wells Dicke (metrisch) Volumen (metrisch) Well unitSize
12019847 9 0.1 cm 5.8 μl/mm 1 Stück
10289444 18 0.1 cm 2.9 μl/mm 1 Stück
10041742 18 0.1 cm 2.9 μl/mm 1 Stück
12004657 1 präparativ, 1 Referenz 0,15 cm 120 μl/mm 1 Stück
12904830 15 0.07 cm 2.2 μl/mm 1 Stück
11549663 15 0.07 cm 2.2 μl/mm 1 Stück
12059807 1 präparativ, 1 Referenz 0.07 cm 51 μl/mm 1 Stück
12004797 5 0.07 cm 9,8 μl/mm 1 Stück
12084847 10 0.07 cm 9,8 μl/mm 1 Stück
11569663 15 0.15 cm 4,4 μl/mm 1 Stück
12079857 15 0.1 cm 2.9 μl/mm 1 Stück
12074697 10 0.15 cm 7.2 μl/mm 1 Stück
10209834 10 0.15 cm 7.2 μl/mm 1 Stück
12054797 5 0.15 cm 19.5 μl/mm 1 Stück
12094797 10 0,1 cm 4,8 μl/mm 1 Stück
12044797 5 0.1 cm 13 μl/mm 1 Stück
12044737 1 präparativ, 1 Referenz 0.1 cm 68 μl/mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 12019847 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE211A91.0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
Typ Kamm
Material PTFE
Anzahl Wells 9
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.1 cm
Volumen (metrisch) Well 5.8 μl/mm
Breite (metrisch) 0,58 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.51 in.
Tiefe (metrisch) 1.3 cm