Learn More
Hoefer™ Kämme für SE 250, SE 260 oder miniVE Vertikale Elektrophorese-Einheiten
Artikelnummer. 12059807
Click to view available options
Anzahl Wells:
1 präparativ, 1 Referenz
10
15
18
5
9
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0,1 cm
0.1 cm
0,15 cm
0.15 cm
Volumen (metrisch) Well:
120 μl/mm
13 μl/mm
19.5 μl/mm
2.2 μl/mm
2.9 μl/mm
4,4 μl/mm
4,8 μl/mm
5.8 μl/mm
51 μl/mm
68 μl/mm
7.2 μl/mm
9,8 μl/mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12059807
Marke: Hoefer™ SE211AR.75
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
Typ Kamm
Material PTFE
Anzahl Wells 1 präparativ, 1 Referenz
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 0.07 cm
Volumen (metrisch) Well 51 μl/mm
Breite (angloamerikanisch) Well 2.6 Zoll
Breite (metrisch) Well 6,8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.51 in.
Tiefe (metrisch) 1.3 cm