Learn More
Hoefer™ Kämme für vertikale Elektrophoresegeräte der Serien SE 600 oder SE 400
Artikelnummer. 12079807
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Kamm
Präparativer Kamm
Standardkamm
Verstellbarer Kammrücken
Anzahl Wells:
1 präparativ, 1 Referenz
1 präparativ, 2 Referenz
10
12
15
20
28
Nicht zutreffend
Dicke (metrisch):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
0.07 cm
0.15 cm
0.1 cm
Nicht zutreffend
Volumen (metrisch) Well:
11.5 μl/mm
112 μl/mm
12.4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5.7 μl/mm
5.8 μl/mm
6.2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Stück
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Anzahl Wells Dicke (metrisch) Volumen (metrisch) Well Packungsgröße
12079807 Kamm 28 0.15 cm 4,1 μl/mm 1 Stück
11579713 Kamm 12 0.1 cm 7,7 μl/mm 1 Stück
12084867 Kamm 1 präparativ, 2 Referenz 0,15 cm 171 μl/mm 1 Stück
12014707 Kamm 1 präparativ, 2 Referenz 0.07 cm 85 μl/mm 1 Stück
12074807 Präparativer Kamm 1 präparativ, 2 Referenz 0.1 cm 112 μl/mm -
12004877 Standardkamm 20 0,07 cm 3,1 μl/mm 1 Stück
10192982 Standardkamm 15 0.15 cm 8,6 μl/mm 1 Stück
12069807 Standardkamm 20 0.15 cm 6.2 μl/mm 1 Stück
10660036 Standardkamm 20 0.15 cm 6.2 μl/mm 1 Stück
12054647 Standardkamm 15 0.07 cm 4,3 μl/mm 1 Stück
12074717 Standardkamm 10 0.07 cm 6.2 μl/mm 1 Stück
11955348 Standardkamm 12 0.15 cm 11.5 μl/mm 1 Stück
11945348 Standardkamm 12 0.07 cm 5.8 μl/mm 1 Stück
10341135 Standardkamm 10 0.15 cm 12.4 μl/mm 1 Stück
12064757 Standardkamm 10 0.15 cm 12.4 μl/mm 1 Stück
12089857 Verstellbarer Kammrücken Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend -
10783847 Verstellbarer Kammrücken Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend 1 Stück
12069817 Kamm 1 präparativ, 1 Referenz 0.07 cm 90 μl/mm 1 Stück
12014747 Kamm 1 präparativ, 1 Referenz 0.15 cm 183 μl/mm 1 Stück
11569723 Kamm 28 0,1 cm 2,7 μl/mm 1 Stück
12014807 Kamm 1 präparativ, 1 Referenz 0.1 cm 120 μl/mm 1 Stück
12074757 Kamm 28 0.07 cm 2,1 μl/mm 1 Stück
11539723 Kamm 20 0,1 cm 4,1 μl/mm 1 Stück
12054867 Kamm 15 0.1 cm 5.7 μl/mm 1 Stück
10142892 Kamm 10 0.1 cm 8,3 μl/mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 12079807 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE511281.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 €
    89.97 € / 1 Stück
    Sparen 16.03 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Kunststoffen, die sehr beständig gegen Säuren, Basen und alle gängigen Puffersysteme sind
  • Leicht
  • Praktisch unzerbrechlich
  • Werden mit einem befestigten Standardrücken geliefert, der zu maximale Well-Tiefen von 25 mm führt, außer bei den Präparationskämmen (28-Well-Kämme), die zu Well-Tiefen von 15 mm führen.
  • Verstellbarer Kammrücken (separat erhältlich, unten) wandelt 25 mm tiefe Kämme in Kämme mit einer Tiefe von 10 oder 15 mm um
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikales Elektrophoresesystem der Serien SE 600, SE 400
Typ Kamm
Material PTFE
Anzahl Wells 28
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 4,1 μl/mm
Breite (metrisch) 0,27 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0.98 in.
Tiefe (metrisch) 2.5 cm