Learn More
Hoefer™ Gel-Gießvorrichtungen für vertikale Mini-Elektrophoresesysteme
Artikelnummer. 10565965
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SE 250 Elektrophoresesystem
SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit
SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
SE 260, MiniVE™ Elektrophoresesystem
Anzahl Gele:
1 bis 2
1 bis 4
4 bis 10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10565965
Marke: Hoefer™ SE245
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Anwenderfreundliche Laufrollen
SE245 Zwei-Gel-Gießvorrichtung
  • Für die Verwendung mit SE250, SE260 und MiniVE vertikalen Elektrophoresesystemen
  • SE235 4-Gel-Gießvorrichtung, SE275 4-Gel-Gießvorrichtung und SE215 10-Gel-Gießvorrichtung
    • Geeignet für die Einzelaufkonzentration und Gradienten-Gele
    • Die SE235 4-Gel-Gießvorrichtung ist für SE260 und MiniVE Elektrophoresesysteme vorgesehen
    • Die SE175 4-Gel-Gießvorrichtung und die SE215 10-Gel-Gießvorrichtung sind für das SE250 Elektrophoresesystem vorgesehen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
    Typ Gel-Gießvorrichtung
    Enthält Gießwanne, Klemmensatz, Dichtungssatz, Nocken
    Anzahl Gele 1 bis 2