Learn More
Hoefer™ Gel-Gießvorrichtungen für vertikale Mini-Elektrophoresesysteme
Artikelnummer. 12064837
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SE 250 Elektrophoresesystem
SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit
SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
SE 260, MiniVE™ Elektrophoresesystem
Anzahl Gele:
1 bis 2
1 bis 4
4 bis 10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Anzahl Gele unitSize
12064837 SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem 1 bis 2 1 Stück
12039857 SE 260, MiniVE™ Elektrophoresesystem 1 bis 4 1 Stück
10772677 SE 260, MiniVE™ Elektrophoresesystem 1 bis 4 1 Stück
10565965 SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem 1 bis 2 1 Stück
12099837 SE 250 Elektrophoresesystem 4 bis 10 1 Stück
12059837 SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit 1 bis 4 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12064837
Marke: Hoefer™ SE245
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anwenderfreundliche Laufrollen
SE245 Zwei-Gel-Gießvorrichtung
  • Für die Verwendung mit SE250, SE260 und MiniVE vertikalen Elektrophoresesystemen
  • SE235 4-Gel-Gießvorrichtung, SE275 4-Gel-Gießvorrichtung und SE215 10-Gel-Gießvorrichtung
    • Geeignet für die Einzelaufkonzentration und Gradienten-Gele
    • Die SE235 4-Gel-Gießvorrichtung ist für SE260 und MiniVE Elektrophoresesysteme vorgesehen
    • Die SE175 4-Gel-Gießvorrichtung und die SE215 10-Gel-Gießvorrichtung sind für das SE250 Elektrophoresesystem vorgesehen
    Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250, SE 260, MiniVE™ vertikales Elektrophoresesystem
    Typ Gel-Gießvorrichtung
    Enthält Gießwanne, Klemmensatz, Dichtungssatz, Nocken
    Anzahl Gele 1 bis 2