Learn More
Hoefer™ DICHTUNGSFETT 28G
Artikelnummer. 11955338
Click to view available options
:
Gel-Dichtung; 0.25 Unzen
Artikelnummer. 11955338
Marke: Hoefer™ SE6070
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein Dichtungsmittel, das sehr sparsam zur Reduzierung von Undichtigkeiten im vertikalen Gelguss verwendet wird
  • Zur Verwendung mit Dual-Gelgießvorrichtung E 245
Spezifikation
Typ Gel-Dichtung
Volumen (angloamerikanisch) 0.25 oz.