Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Vertikales Mini-Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11519683
Change view
Click to view available options
Enthält:
Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1.5 mm-Zubehör
Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1 mm-Zubehör
Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm-Glasplatten, vier gefederte Klemmen, Geldichtung, Hilfe für die Well-Lokalisierung und Abstandshalter
Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm-Glasplatten, zwei 10 x 8 cm gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, vier gefederte Klemmen, Geldichtung, Hilfe für die Well-Lokalisierung und Abstandshalter
Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumoxidplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme
Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme, 10-Well, T-förmige Distanzstücke (0,07 cm), Beschriftungen zum Auffinden der Wells, Gelversiegelung
Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme, 10-Well, T-förmige Distanzstücke (0,15 cm), Beschriftungen zum Auffinden der Wells, Gelversiegelung
Höhe (metrisch):
16 cm
18 cm
18 cm
Länge (metrisch) Gel:
8 cm
8/10,5 cm
8/10.5 cm
8 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Gel unitSize
11519683 Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumoxidplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme 16 cm 8 cm 1 Stück
11925358 Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm-Glasplatten, zwei 10 x 8 cm gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, vier gefederte Klemmen, Geldichtung, Hilfe für die Well-Lokalisierung und Abstandshalter 16 cm 8 cm 1 Stück
11935358 Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm-Glasplatten, vier gefederte Klemmen, Geldichtung, Hilfe für die Well-Lokalisierung und Abstandshalter 18 cm 8/10.5 cm 1 Stück
10137294 Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme, 10-Well, T-förmige Distanzstücke (0,07 cm), Beschriftungen zum Auffinden der Wells, Gelversiegelung 18 cm 8/10.5 cm 1 Stück
15182345 Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme, 10-Well, T-förmige Distanzstücke (0,15 cm), Beschriftungen zum Auffinden der Wells, Gelversiegelung 18 cm 8/10,5 cm 1 Stück
13409436 Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1 mm-Zubehör 18 cm 8 cm 1 Stück
15192345 Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1.5 mm-Zubehör 18 cm 8 cm -
7 options
Artikelnummer. 11519683
Marke: Hoefer™ SE25010A.75
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
SE250-Basissystem Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm große Glasplatten, zwei 10 x 8 cm große gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, vier Federklemmen, Gelversiegelung, Well-Lokalisierungs-Aufkleber und Abstandshalter. SE250-Komplettsystem zusätzlich mit: Dual-Gel-Rollen, zwei 0.75 mm dicken 10-Well-Kämmen und zwei Paar 0.75 mm dicken Abstandhaltern. SE260-Basissystem Enthält dieselben Elemente wie das SE250-Basissystem, außer Glas- und Aluminiumoxidplatten.SE260-Komplettsystem Zusätzliche Dual-Gel-Rollen, 10 10.5 x 10 cm große Glasplatten, fünf 10.5 x 10 cm große gekerbte Aluminiumoxidplatten und zwei 10-Well-Kämme und zwei Paar Abstandhalter (entweder 0.75 mm oder 1.5 mm dick; siehe Bestelltabelle).
Vorteile eines kleinen Formats in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Führen Sie zwei Gele gleichzeitig aus
  • Erstellen Sie hochauflösende Trennungen in nur 45 Minuten, ohne dass das Band “verzerrt”
  • Verwenden Sie Aluminiumoxidplatten (im Lieferumfang der angegebenen Modelle enthalten) für eine effiziente Kühlung
  • Puffervolumen: 300 ml
Anwendungen:
Ideal für gleichförmiges und gradientes Acrylamid, Agarose, IEF, Agarose zur Feldumkehrung und 2-D-Elektrophorese
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Gusswanne mit Dichtungsset, Klemmen-Baugruppen für den Guss, Nocken, Glasplatten, rechteckig 10 x 8 cm, Aluminiumoxidplatten, gekerbt, 10 x 8 cm, Federklemmen, Kämme
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15° bis 30 °C
Dicke (angloamerikanisch) Distanzstück 0.2 Zoll
Dicke (metrisch) Distanzstück 0.07 cm
Puffervolumen (angloamerikanisch) 10.14 oz.
Puffervolumen (metrisch) 300 ml
Länge (angloamerikanisch) Gel 3.14 in.
Länge (metrisch) Gel 8 cm
Breite (angloamerikanisch) 6.49 in.
Breite (angloamerikanisch) Gel 3.93 in.
Breite (metrisch) 16.5 cm
Breite (metrisch) Gel 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6.29 in.
Höhe (metrisch) 16 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 6.29 in.
Tiefe (metrisch) 16 cm
Spannung 500 V
Wirkleistung 12 w
Stromstärke 500 mA