Learn More
Hoefer™ Mighty Small™ II Vertikales Mini-Elektrophoresesystem
Description
Includes
SE250-Basissystem Obere Pufferkammer, untere Pufferkammer, verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Kabeln, zehn 10 x 8 cm große Glasplatten, zwei 10 x 8 cm große gekerbte Platten aus Aluminiumoxid, vier Federklemmen, Gelversiegelung, Well-Lokalisierungs-Aufkleber und Abstandshalter. SE250-Komplettsystem zusätzlich mit: Dual-Gel-Rollen, zwei 0.75 mm dicken 10-Well-Kämmen und zwei Paar 0.75 mm dicken Abstandhaltern. SE260-Basissystem Enthält dieselben Elemente wie das SE250-Basissystem, außer Glas- und Aluminiumoxidplatten.SE260-Komplettsystem Zusätzliche Dual-Gel-Rollen, 10 10.5 x 10 cm große Glasplatten, fünf 10.5 x 10 cm große gekerbte Aluminiumoxidplatten und zwei 10-Well-Kämme und zwei Paar Abstandhalter (entweder 0.75 mm oder 1.5 mm dick; siehe Bestelltabelle).
Vorteile eines kleinen Formats in Kombination mit einer effizienten Kühlung für das schnelle Screening von Proteinen und Nukleinsäuren
- Führen Sie zwei Gele gleichzeitig aus
- Erstellen Sie hochauflösende Trennungen in nur 45 Minuten, ohne dass das Band “verzerrt”
- Verwenden Sie Aluminiumoxidplatten (im Lieferumfang der angegebenen Modelle enthalten) für eine effiziente Kühlung
- Puffervolumen: 300 ml
Anwendungen:
Ideal für gleichförmiges und gradientes Acrylamid, Agarose, IEF, Agarose zur Feldumkehrung und 2-D-Elektrophorese
Certifications
CE-Kennzeichnung, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Typ | Elektrophoreseeinheit |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Mini-Vertikal-Elektrophoresesystem, komplett mit 1 mm-Zubehör |
| Länge (metrisch) Gel | 8 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 18 cm |
| Spannung | 500 V |
| Wirkleistung | 12 w |