Learn More
Hoefer™ Zubehör und Teile für miniVE Elektrophoresegerät
Artikelnummer. 11924248
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Bananenstecker-Kit
Deckel-Baugruppe
Klemmen-Baugruppe
Klemmenschraube
Niedrigere Pufferkammer
Obere Pufferkammer
Verschlussplattensatz
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11924248 Bananenstecker-Kit 1 Stück
11925428 Deckel-Baugruppe 1 Stück
11935428 Niedrigere Pufferkammer 1 Stück
11975378 Obere Pufferkammer -
11955428 Klemmenschraube 5 Stück
11945428 Klemmen-Baugruppe 1 Stück
11945358 Verschlussplattensatz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11924248 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE314
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Teil und Zubehör für die MiniVE Elektrophoreseeinheit
  • Zubehör: Hochspannungskabel (2 Stück), Bananenstecker-Kit (2 Stecker, 2 Muttern, 4 Unterlegscheiben), Schaumdichtung, Klemmschrauben (5 Stück), obere Pufferkammer, Klemmenbaugruppe, Dichtplattenbaugruppe, Dichtung und untere Pufferkammer (Tank)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniVE Vertikales Elektrophoresesystem
Typ Bananenstecker-Kit
Enthält 2 Stopfen, 2 Muttern und 4 Dichtungen