Learn More
Hoefer™ Zubehör und Teile für miniVE Elektrophoresegerät
Artikelnummer. 11945358
Click to view available options
Typ:
Bananenstecker-Kit
Deckel-Baugruppe
Klemmen-Baugruppe
Klemmenschraube
Niedrigere Pufferkammer
Obere Pufferkammer
Verschlussplattensatz
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11945358
Marke: Hoefer™ SE312
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Teil und Zubehör für die MiniVE Elektrophoreseeinheit
  • Zubehör: Hochspannungskabel (2 Stück), Bananenstecker-Kit (2 Stecker, 2 Muttern, 4 Unterlegscheiben), Schaumdichtung, Klemmschrauben (5 Stück), obere Pufferkammer, Klemmenbaugruppe, Dichtplattenbaugruppe, Dichtung und untere Pufferkammer (Tank)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) MiniVE™ Vertikales Elektrophoresesystem
Typ Verschlussplattensatz
Enthält Dichtung