Learn More
Hoefer™ VERTIKAL KAMMER MINI VE SE300
Description
Includes
Tank mit Deckel, drei rechteckige Glasplatten 10 x 10.5 cm, drei gekerbte Glasplatten 10 x 10.5 cm, zwei Gelmodule, zwei 1 mm dicke 10-Well-Kämme, zwei 1 mm dicke Distanzstücke
- Das Gelmodul dient gleichzeitig als Gießstand und als eine obere Pufferkammer
- Das Kühlsystem gewährleistet die für gerade Bahnen und flache Banden erforderliche Temperaturstabilität
- Optionales Blot-Modul (Hersteller- Nr. SE302) ermöglicht das Gießen, Verlaufen und Blotten von Gelen in einem einzigen Gerät
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Untere Pufferkammer (Tank), Gelmodule mit Dichtungen-2 Baugruppen, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungsleitungen, rechteckige Glasplatten, gekerbte Glasplatten, Kämme, T-förmige Distanzstücke, gut positionierende Aufkleber, Wunder Keilplatten-Trennwerkzeug, Geldichtung |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | 15°bis 30 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) Distanzstück | 0.03 Zoll |
| Dicke (metrisch) Distanzstück | 0,1 cm |
| Puffervolumen (angloamerikanisch) | 47.33 oz. |
| Puffervolumen (metrisch) | 1400 mL |
| Show More |