Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 250 vertikales Elektrophoresesystem, Platten
Artikelnummer. 10380735
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Gekerbte Aluminiumoxidplatte
Gekerbte Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz
Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz
Material:
Aluminiumoxid
Glas
Menge:
1/Packung
10/Pckg.
5/Pckg.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material Menge Packungsgröße
10380735 Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz Glas 10/Pckg. 10 Stück
10473162 Gekerbte Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz Glas 5/Pckg. 5 Stück
12034727 Gekerbte Aluminiumoxidplatte Aluminiumoxid 1/Packung 1 Stück
10585585 Gekerbte Aluminiumoxidplatte Aluminiumoxid 10/Pckg. 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10380735 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE202P10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.83 €
    90.20 € / 10 Stück
    Sparen 10.63 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit dem SE 250 Vertikalen Elektrophoresesystem. Hoefer™ SE 250 Zubehör für vertikale Elektrophoresesysteme; die Platten sind in verschiedenen Ausführungen entsprechend Ihrer besonderen Ansprüche lieferbar.
  • 10 x 8 cm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 250 vertikales Elektrophoresesystem
Typ Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz
Material Glas
Menge 10/Pckg.
Form Rechteckig