Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 260 Vertikales Elektrophoresesystem, T-Abstandhalter
Artikelnummer. 12014637
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Farbe unitSize
12014637 0.07 cm Grau 2 Stück
12024657 0.15 cm Grau 2 Stück
12029817 0.1 cm Weiß 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 12014637
Marke: Hoefer™ SE2619T2.75
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit dem vertikalen Elektrophorese-Gerät SE 260
  • PVC
  • Länge: 10,5 cm
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 260, MiniVE™ vertikale Elektrophorese-Einheit
Typ T-förmiger Abstandshalter
Material PVC
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 0.07 cm
Länge (metrisch) 10.5 cm
Breite (metrisch) 0.1 cm