Learn More
Hoefer™ Zubehör für SE 260 Vertikales Elektrophoresesystem, T-Abstandhalter
Artikelnummer. 12024657
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.07 cm
0.1 cm
0.15 cm
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12024657
Marke: Hoefer™ SE2619T21.5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit dem vertikalen Elektrophorese-Gerät SE 260
  • PVC
  • Länge: 10,5 cm
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) SE 260, MiniVE™ vertikale Elektrophorese-Einheit
Typ T-förmiger Abstandshalter
Material PVC
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
Dicke (metrisch) 0.15 cm
Länge (metrisch) 10.5 cm
Breite (metrisch) 0.1 cm