Learn More
Hoefer™ VERT SLAB, 15W 1.5 CMB,SP
Artikelnummer. 10321575
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
1000 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
10321575 1000 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10321575 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE600151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 €
    1912.04 € / 1 Stück
    Sparen 47.96 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der integrierte Wärmetauscher hält die Temperatur zwischen 1 und45 °C (33.8 und 113 °F) für schnellere Durchläufe mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen
  • Bietet eine langlebige Konstruktion für nachweislich jahrzehntelange Leistung
  • Bearbeiten Sie ein oder zwei Gele gleichzeitig, vier mit optionalen Trennplatten
  • Erzeugen Sie gerade Fahrspuren und scharfe, klar definierte —Bänder. “lächelnd”
  • Zwei Mechanismen zur Wärmeableitung
  • Gel-Sandwiches werden vollständig in den unteren Puffer eingetaucht, sodass Wärme gleichmäßig auf beiden Seiten des Gels übertragen wird
  • Ein senkrecht in der unteren Kammer aufgehängter Wärmetauscher kühlt oder erwärmt Puffer gleichmäßig
Geeignet für denaturierende und native Polyacrylamid-, 2D-, isoelektrische Fokussierungs- und Agarose-Gelelektrophorese
Zertifizierungen
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-zertifiziert, EN 61010-1
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Wärmetauscher, Glasplatten, Klemmenbaugruppen, Nocken, geschlitzte Dichtungen für obere Pufferkammer, Doppelgel-Gießstand mit Nivellierungsfuß, Wasserwaage, laminierte Dic
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15°bis 30 °C
Dicke (angloamerikanisch) Distanzstück 0.05 Zoll
Dicke (metrisch) Distanzstück 0,15 cm
Puffervolumen (angloamerikanisch) 169.07 oz.
Puffervolumen (metrisch) 5000 mL
Breite (angloamerikanisch) 12.59 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.08 Zoll
Breite (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) Gel 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11.41 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Gel 6.29/3.14 Zoll
Höhe (metrisch) 29 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 50 w
Stromstärke 500 mA