Learn More
Hoefer™ Vertikal Kammer SE600 Basic, für Gele 18 x 16 cm
Click to view available options
Spannung:
1000 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bietet eine langlebige Konstruktion für nachweislich jahrzehntelange Leistung
- Bearbeiten Sie ein oder zwei Gele gleichzeitig, vier mit optionalen Trennplatten
- Produzieren Sie gerade Bahnen und scharfe, klar definierte Banden — ohne “Smileeffekte”
- Zwei Mechanismen zur Wärmeableitung
- Gel-Sandwiches werden vollständig in den unteren Puffer eingetaucht, sodass Wärme gleichmäßig auf beiden Seiten des Gels übertragen wird
- Ein senkrecht in der unteren Kammer aufgehängter Wärmetauscher kühlt oder erwärmt Puffer gleichmäßig
Geeignet für denaturierende und native Polyacrylamid-, 2D-, isoelektrische Fokussierungs- und Agarose-Gelelektrophorese
Zertifizierungen
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-zertifiziert, EN 61010-1
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | Bis 80 % |
| Enthält | Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Wärmetauscher, Glasplatten, Klemmenbaugruppen, Nocken, geschlitzte Dichtungen für obere Pufferkammer, Doppelgel-Gießstand mit Nivellierungsfuß, Wasserwaage, laminierte Dichtungen für |
| Maximale Temperatur (angloamerikanisch) | 113 °F |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 45 °C |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | 15°bis 30 °C |
| Puffervolumen (angloamerikanisch) | 169.07 oz. |
| Puffervolumen (metrisch) | 5000 mL |
| Breite (angloamerikanisch) | 12.59 Zoll |
| Breite (angloamerikanisch) Gel | 7.08 Zoll |
| Mehr anzeigen |