Learn More
Hoefer™ Vertikale Elektrophoresesysteme der Serie SE 600: SE660 Basissystem
Artikelnummer. 12084657
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
1000 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12084657 1000 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12084657 Lieferant Hoefer™ Lieferanten-Nr. SE660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 €
    1740.68 € / 1 Stück
    Sparen 99.32 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der integrierte Wärmetauscher hält die Temperatur zwischen 1 und45 °C (33.8 und 113 °F) für schnellere Durchläufe mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen
  • Bearbeiten Sie ein oder zwei Gele gleichzeitig, vier mit optionalen Trennplatten
  • Produzieren Sie gerade Bahnen und scharfe, klar definierte Banden — ohne “Smileeffekte”
  • Zwei Mechanismen zur Wärmeableitung
  • Gel-Sandwiches werden vollständig in den unteren Puffer eingetaucht, sodass Wärme gleichmäßig auf beiden Seiten des Gels übertragen wird
  • Ein senkrecht in der unteren Kammer aufgehängter Wärmetauscher kühlt oder erwärmt Puffer gleichmäßig
  • SE660 ist höher und ermöglicht die Aufnahme von Gelen bis zu einer Länge von 24 cm
Geeignet für denaturierende und native Polyacrylamid-, 2D-, isoelektrische Fokussierungs- und Agarose-Gelelektrophorese
Zertifizierungen
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE-zertifiziert, EN 61010-1
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Untere Pufferkammer, obere Pufferkammer, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, Wärmetauscher, Glasplatten, Klemmenbaugruppen, Nocken, geschlitzte Dichtungen für obere Pufferkammer, Doppelgel-Gießstand mit Nivellierungsfuß, Wasserwaage, laminierte Dic
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15°bis 30 °C
Puffervolumen (angloamerikanisch) 223.17 oz.
Puffervolumen (metrisch) 6600 mL
Breite (angloamerikanisch) 12.59 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.08 Zoll
Breite (metrisch) 32 cm
Breite (metrisch) Gel 18 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14.56 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Gel 9.44, 6.29, 3.14 in.
Höhe (metrisch) 37 cm
Spannung 1000 V
Wirkleistung 50 w
Stromstärke 500 mA