Learn More
Hoefer™ SE 900 Großformatiges vertikales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. p-3565879
Click to view available options
Enthält:
Trenntank, Schlauch-Kit, Deckel mit Hochspannungskabeln, mehrere Gelrollen, internes PAGE-Gestell, Glaskassetten mit Scharnieren
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11995368
Marke: Hoefer™ SE9001.0
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • Pufferkammer mit Pumpen, Sicherheitsdeckel mit Leitungen, Gelgestell, 10 ft.-Schläuche, zwei Anschlusspaare für Umluftbad, Ablassanschluss, sieben Schlauchklammern, Geldichtung, Wonder Wedge-Plattentrenner
  • Herst.- Nr. SE900-1.0 umfasst auch: Mehrfachgießvorrichtung mit Frontplattenanschluss, sechs rote Federklemmen, zwei Rändelschrauben, zehn Teilerplatten, Einfüllstopfen, Kassettenrohlinge, Geldichtung, sechs Glasscharnier-Kassetten
Ideal für die Verwendung mit 24 cm-IPG-Streifen in der zweiten Dimension der 2-D-Elektrophorese
  • Durchlauf von 1-6 Gelen
  • Verwendet klappbare Kassetten für Komfort und gerade Farbstofffronten
  • Einfach zu verwenden — keine Klammern, keine losen Teile, Bodenablassanschluss
  • Verwendet eine interne Pumpe für die gleichmäßige Temperaturverteilung
  • Kompatibel mit Umlaufkühler für aktive Kühlung
Zertifizierungen
UL61010-1, CSAC22.2 Nr. 61010-1, EN61010-1:2001, CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2, CE
Typ Vertical Electrophoresis System
Luftfeuchtigkeitsbereich Bis 80 %
Enthält Trenntank, Schlauch-Kit, Deckel mit Hochspannungskabeln, mehrere Gelrollen, internes PAGE-Gestell, Glaskassetten mit Scharnieren
Maximale Temperatur (angloamerikanisch) 113 °F
Maximale Temperatur (metrisch) 45 °C
Lagerungstemperatur (metrisch) 15°bis 30 °C
Breite (angloamerikanisch) 16.92 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 9,84 in.
Breite (metrisch) 43 cm
Breite (metrisch) Gel 25 cm
Höhe (angloamerikanisch) 16.92 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) Gel 7.87 Zoll
Höhe (metrisch) 43 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 7.87 Zoll
Tiefe (metrisch) 20 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 29.98 lb
Gewicht (metrisch) 13,6 kg
Spannung 600 V
Wirkleistung 150 w
Stromstärke 1000 mA